Learn More
3-cloro-5-(prop-2-enil)-10,11-dihidro-5H-dibenzo[b,f]azepina, Mikromol™
Descripción
3-Cloro-5-(prop-2-enil)-10,11-dihidro-5H-dibenzo[b,f]azepina
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Chloro-5-(prop-2-enyl)-10,11-dihydro-5H-dibenzo[b,f]azepine |
| CAS | 1425793-87-8 |
| Nombres de analitos o componentes | 3-Chloro-5-(prop-2-enyl)-10,11-dihydro-5H-dibenzo[b,f]azepine |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C17 H16 Cl N |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Clomipramine Hydrochloride Imp. G (EP), Clomipramine Imp. G (EP), 3-Chloro-5-(prop-2-enyl)-10,11-dihydro-5H-dibenzo[b,f]azepine, Clomipramine Hydrochloride Impurity G, Clomipramine Impurity G, N-Allyl-3-chloro-10,11-dihydro-5H-dibenzo[b,f]azepine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H15NO/c11-8-6-9(7-10-8)4-2-1-3-5-9/h1-7H2,(H,10,11) |
| SMILES | Clc1ccc2CCc3ccccc3N(CC=C)c2c1 |
| Nombre IUPAC | 2-cloro-11-prop-2-enil-5,6-dihidrobenzo[b][1]benzazepina |
| Mostrar más |