Learn More
3-Cloro-5-(pentafluorotio)fenol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15476507
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
15476507 250 mg 250 miligramos
15466507 1 g 1 g
2 options
Código de producto. 15476507
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H33658.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco en recipientes herméticamente cerrados. Con una ventilación adecuada. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1240257-43-5
Fórmula molecular C6H4ClF5OS
Peso molecular (g/mol) 254.599
Número MDL MFCD16652456
Clave InChI NIWGKYDQIVQNPG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-chloro-5-pentafluorosulfur phenol, 3-chloro-5-pentafluoro-??-sulfanyl phenol, 3-chloro-5-pentafluorothio phenol
PubChem CID 66523530
Nombre IUPAC 3-cloro-5-(pentafluoro-$l^{6}-sulfanil)fenol
SMILES C1=C(C=C(C=C1S(F)(F)(F)(F)F)Cl)O
Specifikationer
Nombre del producto químico o material 3-Chloro-5-(pentafluorothio)phenol
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 254.6
Porcentaje de pureza 97%
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.