Learn More
Alcohol 3-cloro-5-(pentafluorotio)bencílico, 97 %
Código de producto. 15488495
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15488495 250 mg 250 miligramos
15466297 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15488495 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H33488.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1240256-97-6
Fórmula molecular C7H6ClF5OS
Peso molecular (g/mol) 268.63
Número MDL MFCD16652422
Clave InChI JXKDNNYDGFDTFO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-chloro-5-pentafluorosulfur benzyl alcohol, 3-chloro-5-pentafluoro-??-sulfanyl phenyl methanol, 3-chloro-5-pentafluorothio benzyl alcohol
PubChem CID 66523462
Nombre IUPAC [3-cloro-5-(pentafluoro-$l^{6}-sulfanil)fenil]metanol
SMILES OCC1=CC(=CC(Cl)=C1)S(F)(F)(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Chloro-5-(pentafluorothio)benzyl alcohol
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 268.63
Porcentaje de pureza 97%