Learn More
Cloruro de 3-cloro-5-(pentafluorotio)benzoilo, 97 %
Código de producto. 15468835
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15468835 250 mg 250 miligramos
15437157 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15468835 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H34217.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1240257-81-1
Fórmula molecular C7H3Cl2F5OS
Peso molecular (g/mol) 301.05
Número MDL MFCD16652451
Clave InChI GLJCAZZLRUQUSD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-chloro-5-pentafluorosulfur benzoyl chloride, 3-chloro-5-pentafluoro-??-sulfanyl benzoyl chloride, 3-chloro-5-pentafluorothio benzoyl chloride
PubChem CID 66523519
Nombre IUPAC cloruro de 3-cloro-5-(pentafluoro-$l^{6}-sulfanil)benzoilo
SMILES FS(F)(F)(F)(F)C1=CC(Cl)=CC(=C1)C(Cl)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Chloro-5-(pentafluorothio)benzoyl chloride
Cantidad 250 mg
Número UN UN3265
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 301.06
Porcentaje de pureza 97%