Learn More
3-Cloro-5-(pentafluorotio)benzonitrilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15416717
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15416717 250 mg 250 miligramos
15406717 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15416717 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H33840.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco, en un recipiente bien sellado. Almacenar lejos de agentes oxidantes, ácidos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 159727-28-3
Fórmula molecular C7H3ClF5NS
Peso molecular (g/mol) 263.61
Número MDL MFCD22201047
Clave InChI HASUULAKVNPSHK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-chloro-5-pentafluorosulfur benzonitrile, 3-chloro-5-pentafluoro-??-sulfanyl benzonitrile, 3-chloro-5-pentafluorothio benzonitrile
PubChem CID 86277648
SMILES FS(F)(F)(F)(F)C1=CC(Cl)=CC(=C1)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Chloro-5-(pentafluorothio)benzonitrile
Cantidad 250 mg
Número UN UN3439
Nombre IUPAC 3-cloro-5-(pentafluoro-λ⁶-sulfanil)benzonitrilo
Formula Weight (peso de la fórmula) 263.62
Porcentaje de pureza 97%