Learn More
Ácido 3-cloro-5-metoxibenzoico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15454607
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15454607 5 g 5 g
15444607 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15454607 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H31960.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 82477-67-6 | C8H7ClO3 | 186.59 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 82477-67-6
Fórmula molecular C8H7ClO3
Peso molecular (g/mol) 186.59
Número MDL MFCD01317994
Clave InChI RRVHCVOVXPMKGF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-chloro-5-methoxy-benzoic acid, 5-chloro-m-anisic acid, 3-carboxy-5-chloroanisole, 3-chloro-5-methoxybenzoicacid, benzoic acid, 3-chloro-5-methoxy, pubchem14017, acmc-20ac57, ksc447q4j, cs-waa0107, benzoicacid, 3-chloro-5-methoxy
PubChem CID 12909341
Nombre IUPAC ácido 3-cloro-5-metoxibenzoico
SMILES COC1=CC(Cl)=CC(=C1)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Chloro-5-methoxybenzoic acid
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.59
Porcentaje de pureza 98%