Learn More
3-cloro-5-metoxianilina, TRC
Código de producto. 30363374
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30363374 10 g
30360648 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30363374 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC36790010G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10272-06-7
Fórmula molecular C7H8ClNO
Peso molecular (g/mol) 157.6
Sinónimo 5-Chloro-m-anisidine, 3-Chloro-5-methoxybenzenamine
Nombre IUPAC 3-cloro-5-metaxianilina
SMILES COc1cc(N)cc(Cl)c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Chloro-5-methoxyaniline
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C7H8ClNO/c1-10-7-3-5(8)2-6(9)4-7/h2-4H,9H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 157.0294