Learn More
3-cloro-5-yodo-L-tirosina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Chloro-5-iodo-L-tyrosine |
| CAS | 889871-36-7 |
| Fórmula molecular | C9H9ClINO3 |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Sinónimo | 5-Chloro-3-iodo-L-tyrosine, (S)-2-Amino-3-(3-chloro-4-hydroxy-5-iodophenyl)propanoic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H9ClINO3/c10-5-1-4(2-6(11)8(5)13)3-7(12)9(14)15/h1-2,7,13H,3,12H2,(H,14,15)/t7-/m0/s1 |
| SMILES | N[C@@H](Cc1cc(Cl)c(O)c(I)c1)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (2S)-2-amino-3-(3-cloro-4-hidroxi-5-yodofenil)propanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 341.53 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 340.9316 |