Learn More
3-Cloro-5-Hidroxi-2-pentanona (~90%), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Chloro-5-Hydroxy-2-pentanone |
| CAS | 13045-13-1 |
| Fórmula molecular | C5 H9 Cl O2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 3-Chloro-5-hydroxy-2-pentanone, 3-Chloro-4-oxo-1-pentanol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H9ClO2/c1-4(8)5(6)2-3-7/h5,7H,2-3H2,1H3 |
| SMILES | CC(=O)C(Cl)CCO |
| Nombre IUPAC | 3-cloro-5-hidroxipentan-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 136.577 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 136.029 |