Learn More
3-Cloro-5-fluoropiridina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15493877
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15493877 1 g 1 g
15403887 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15493877 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H30170.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 514797-99-0 | C5H3ClFN | 131.534 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 514797-99-0
Fórmula molecular C5H3ClFN
Peso molecular (g/mol) 131.534
Número MDL MFCD05663707
Clave InChI LTILYPOSFJLPSK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-chloro-3-fluoropyridine, 3-fluoro-5-chloropyridine, 3-chloro-5-fluoro-pyridine, pyridine, 3-chloro-5-fluoro, pubchem6620, acmc-1axgq, pyridine,3-chloro-5-fluoro, 3-chloro-5-fluoropyridine, abbypharma ap-14-5727
PubChem CID 12031536
Nombre IUPAC 3-cloro-5-fluoropiridina
SMILES C1=C(C=NC=C1Cl)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Chloro-5-fluoropyridine
Punto de fusión 25°C to 27°C
Temperatura de inflamación 41°C (106°F)
Índice de refracción 1.5015
Cantidad 1 g
Número UN UN1325
Formula Weight (peso de la fórmula) 131.54
Porcentaje de pureza 98%