Learn More
3-Cloro-5-fluorofenilacetonitrilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15483927
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15483927 5 g 5 g
15473927 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15483927 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H30410.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Aplicaciones
Se emplea como intermediario para productos farmacéuticos.
Solubilidad
No miscible o difícil de mezclar con agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 493038-93-0
Fórmula molecular C8H5ClFN
Peso molecular (g/mol) 169.583
Número MDL MFCD04038259
Clave InChI GWPLYSLPTCBNDL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-chloro-5-fluorophenylacetonitrile, 2-3-chloro-5-fluorophenyl acetonitrile, 3-chloro-5-fluorobenzyl cyanide, 3-chloro-5-fluorophenyl acetonitrile, 2-3-chloro-5-fluoro-phenyl acetonitrile, pubchem4280, ksc494a3d, 3-chloro-5-fluorobenzylcyanide, 2-5-chloro-3-fluorophenyl ethanenitrile
PubChem CID 2734836
Nombre IUPAC 2-(3-cloro-5-fluorofenil)acetonitrilo
SMILES C1=C(C=C(C=C1F)Cl)CC#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Chloro-5-fluorophenylacetonitrile
Cantidad 5 g
Número UN UN3276
Información de solubilidad Not miscible or difficult to mix with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 169.59
Porcentaje de pureza 97%