Learn More
3-Cloro-5-fluorofenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11396599
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11396599 1 g 1 g
11306609 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11396599 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26195.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 202982-70-5 | C6H4ClFO | 146.545 g/mol
3-Chloro-5-fluorophenol is used as an intermediate in organic synthesis. It plays an important role in the preparation of substituted amides as antagonists and/or inverse agonists of cannabinoid-1 receptor, substituted N-(arylmethyl)aryloxy arylcarboxamide and heteroarylcarboxamide antagonists for the PGE2 receptor EP4 for the treatment of pain, inflammation, osteoarthritis, and rheumatoid arthritis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 3-cloro-5-fluorofenol se utiliza como intermedio en la síntesis orgánica. Desempeña un papel importante en la preparación de amidas sustituidas como antagonistas o agonistas inversos del receptor cannabinoide-1, arilcarboxamida de N-(arilmetil)ariloxi sustituida y antagonistas de heteroarilcarboxamida del receptor EP4 de PGE2 para el tratamiento del dolor, la inflamación, la osteoartritis y la artritis reumatoide.
Solubilidad
No miscible con agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 202982-70-5
Fórmula molecular C6H4ClFO
Peso molecular (g/mol) 146.545
Número MDL MFCD00042212
Clave InChI ZMFBYTAAMHWQHD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-chloro-5-fluoro-phenol, phenol, 3-chloro-5-fluoro, pubchem2858, acmc-209f8b, 3-chloranyl-5-fluoranyl-phenol, phenol, 3-chloro-5-fluoro-9ci
PubChem CID 2773713
Nombre IUPAC 3-cloro-5-fluorofenol
SMILES C1=C(C=C(C=C1F)Cl)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Chloro-5-fluorophenol
Índice de refracción 1.537
Cantidad 1 g
Número UN UN3265
Información de solubilidad Immiscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 146.55
Porcentaje de pureza 98%