Learn More
Bromuro de 3-cloro-5-fluorobencilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11441170
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11441170 5 g 5 g
11431170 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11441170 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26309.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 493024-39-8
Fórmula molecular C7H5BrClF
Peso molecular (g/mol) 223.47
Número MDL MFCD03788472
Clave InChI PKSAHOPFPPAUOD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-chloro-5-fluorobenzyl bromide, 1-bromomethyl-3-chloro-5-fluorobenzene, 3-chloro-5-fluorobenzylbromide, 5-chloro-3-fluorobenzyl bromide, benzene, 1-bromomethyl-3-chloro-5-fluoro, 5-bromomethyl-3-chloro-1-fluorobenzene, alpha-bromo-3-chloro-5-fluorotoluene, pubchem4896, acmc-209kfr, 1-bromomethyl-3-chloro-5-fluoro-benzene
PubChem CID 2734834
Nombre IUPAC 1-(bromometilo)-3-cloro-5-fluorobenceno
SMILES FC1=CC(Cl)=CC(CBr)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Chloro-5-fluorobenzyl bromide
Índice de refracción 1.561
Cantidad 5 g
Número UN UN3265
Formula Weight (peso de la fórmula) 223.48
Porcentaje de pureza 97%