Learn More
Bromuro de 3-cloro-5-fluorobencilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10727533 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10727533 1 g Frasco de vidrio 1 g
10616083 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10727533 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 374700010
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
CAS 493024-39-8
Fórmula molecular C7H5BrClF
Peso molecular (g/mol) 223.47
Número MDL MFCD03788472
Clave InChI PKSAHOPFPPAUOD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-chloro-5-fluorobenzyl bromide, 1-bromomethyl-3-chloro-5-fluorobenzene, 3-chloro-5-fluorobenzylbromide, 5-chloro-3-fluorobenzyl bromide, benzene, 1-bromomethyl-3-chloro-5-fluoro, 5-bromomethyl-3-chloro-1-fluorobenzene, alpha-bromo-3-chloro-5-fluorotoluene, pubchem4896, acmc-209kfr, 1-bromomethyl-3-chloro-5-fluoro-benzene
PubChem CID 2734834
Nombre IUPAC 1-(bromometilo)-3-cloro-5-fluorobenceno
SMILES FC1=CC(Cl)=CC(CBr)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Chloro-5-fluorobenzyl bromide
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 25°C to 30°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal ClC6H3(F)CH2Br
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 223.47
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Cristales con bajo nivel de fusión, masa cristalina o líquido después de la fusión
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Chloro-5-fluorobenzyl bromide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
RU– Solo para uso en investigación