Learn More
Alcohol 3-cloro-5-fluorobencílico, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15404807
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15404807 1 g 1 g
15414807 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15404807 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H32122.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 79944-64-2 | C7H6ClFO | 160.57 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 79944-64-2
Fórmula molecular C7H6ClFO
Peso molecular (g/mol) 160.57
Número MDL MFCD03788554
Clave InChI VJTJBAMDTCIMOB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-chloro-5-fluorobenzyl alcohol, 3-chloro-5-fluorophenyl methanol, 3-chloro-5-fluoro-phenyl methanol, rarechem al bd 1247, benzenemethanol,3-chloro-5-fluoro, 3-chloro-5-fluoro phenyl methanol, 3-chloro-5-fluoro-phenyl-methanol, 3-chloro-5-fluorophenyl methan-1-ol
PubChem CID 2734835
Nombre IUPAC (3-cloro-5-fluorofenil)metanol
SMILES OCC1=CC(F)=CC(Cl)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Chloro-5-fluorobenzyl alcohol
Índice de refracción 1.531
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 160.58
Porcentaje de pureza ≥98%