Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Chloro-5-fluorobenzonitrile |
| Punto de fusión | 53.0°C to 57.0°C |
| % mín. CAS | 97.5 |
| Color | Yellow |
| % máx. CAS | 100.0 |
| Cantidad | 5 g |
| Espectro infrarrojo | Authentic |
| Envase | Glass bottle |
| Forma física | Polvo cristalino |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 97.5% min. (GC) |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- 3-Chloro-5-fluorobenzonitrile
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H312-Nocivo en contacto con la piel.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.