Learn More
3-Cloro-5-fluorobenzonitrilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15494277
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15494277 25 g 25 g
15484277 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15494277 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H31669.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 327056-73-5
Fórmula molecular C7H3ClFN
Peso molecular (g/mol) 155.556
Número MDL MFCD03407967
Clave InChI GIKLRWNRBOLRDV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-chloro-5-fluoro benzonitrile, 3-chloro-5-fluoro-benzonitrile, benzonitrile, 3-chloro-5-fluoro, 5-chloro-3-fluorobenzenecarbonitrile, 5-chloro-3-fluorobenzonitrile, pubchem4725, acmc-1afkx, 3-fluoro-5-chloro-benzonitrile, 5-fluoro-3-chloro-benzonitrile, buttpark 45\01-07
PubChem CID 2734841
Nombre IUPAC 3-cloro-5-fluorobenzonitrilo
SMILES C1=C(C=C(C=C1F)Cl)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Chloro-5-fluorobenzonitrile
Punto de fusión 54°C to 59°C
Cantidad 25 g
Número UN UN3439
Formula Weight (peso de la fórmula) 155.56
Porcentaje de pureza 97%