Learn More
Ácido 3-cloro-5-fluorobenzoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Chloro-5-fluorobenzoic acid |
| CAS | 25026-64-6 |
| Fórmula molecular | C7H4ClFO2 |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H4ClFO2/c8-5-1-4(7(10)11)2-6(9)3-5/h1-3H,(H,10,11) |
| SMILES | OC(=O)c1cc(F)cc(Cl)c1 |
| Nombre IUPAC | ácido de 3-cloro-5-fluorobenzoico |
| Peso molecular (g/mol) | 174.56 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 173.9884 |