Learn More
Ácido 3-cloro-5-fluorobenzoico, TRC
Código de producto. 30352812
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30352812 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30352812 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC584780250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-02-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Chloro-5-fluorobenzoic acid
CAS 25026-64-6
Fórmula molecular C7H4ClFO2
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C7H4ClFO2/c8-5-1-4(7(10)11)2-6(9)3-5/h1-3H,(H,10,11)
SMILES OC(=O)c1cc(F)cc(Cl)c1
Nombre IUPAC ácido de 3-cloro-5-fluorobenzoico
Peso molecular (g/mol) 174.56
Formula Weight (peso de la fórmula) 173.9884