Learn More
Ácido de 3-cloro-5-fluorobenzoico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10515983 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10515983 1 g Frasco de vidrio 1 g
10386412 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10515983 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 374760010
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 25026-64-6
Fórmula molecular C7H4ClFO2
Peso molecular (g/mol) 174.56
Número MDL MFCD00973904
Clave InChI QFMRANWPGGSNHS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-chloro-5-fluoro-benzoic acid, 3-fluoro-5-chlorobenzoic acid, 5-chloro-3-fluorobenzoic acid, benzoic acid, 3-chloro-5-fluoro, 3-chloro-5-fluorobenzoicacid, pubchem1373, acmc-209ggm, intermediates-zcf02673, ksc497i9n, rarechem al be 1247
PubChem CID 2734840
Nombre IUPAC ácido de 3-cloro-5-fluorobenzoico
SMILES C1=C(C=C(C=C1F)Cl)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Chloro-5-fluorobenzoic acid
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 153°C to 154°C
Color Blanco a beige
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal FC6H3(Cl)COOH
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.56
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino y gránulos