Learn More
Ácido de 3-cloro-5-fluorobenzoico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11426010
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11426010 10 g 10 g
11416010 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11426010 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26567.09
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Aplicaciones
El ácido 3-cloro-5-fluorobenzoico se utiliza como intermedio farmacéutico. Actúa como reactivo protector y se utiliza en la investigación química.
Solubilidad
Soluble en dimetilsulfóxido.
Notas
Incompatibles con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 25026-64-6
Fórmula molecular C7H4ClFO2
Peso molecular (g/mol) 174.555
Número MDL MFCD00973904
Clave InChI QFMRANWPGGSNHS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-chloro-5-fluoro-benzoic acid, 3-fluoro-5-chlorobenzoic acid, 5-chloro-3-fluorobenzoic acid, benzoic acid, 3-chloro-5-fluoro, 3-chloro-5-fluorobenzoicacid, pubchem1373, acmc-209ggm, intermediates-zcf02673, ksc497i9n, rarechem al be 1247
PubChem CID 2734840
Nombre IUPAC ácido de 3-cloro-5-fluorobenzoico
SMILES C1=C(C=C(C=C1F)Cl)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Chloro-5-fluorobenzoic acid
Cantidad 10 g
Información de solubilidad Soluble in dimethyl sulfoxide.
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.56
Porcentaje de pureza 97%