Learn More
3-cloro-5-fluoroanilina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10441553 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10441553 5 g Frasco de vidrio 5 g
10670935 1 g Frasco de vidrio 1 g
10696964 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10441553 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 374740050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 4863-91-6 | C6H5ClFN | 145.56 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4863-91-6
Fórmula molecular C6H5ClFN
Peso molecular (g/mol) 145.56
Número MDL MFCD03407962
Clave InChI LPIFAHAICWJMRR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pubchem2953, acmc-209kdj, 3-chloro-5-fluorobenzenamine, 5-chloro-3-fluorophenylamine, ksc493m9f, 3-chloro-5-fluoro-phenylamine, buttpark 44\01-96
PubChem CID 2734838
Nombre IUPAC 3-cloro-5-fluoroanilina
SMILES C1=C(C=C(C=C1F)Cl)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-chloro-5-fluoroaniline
% mín. CAS 96.0
Color De naranja a amarillo
% máx. CAS 100.0
Densidad 1.4500g/mL
Cantidad 5 g
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Forma física Líquido
Índice de refracción 1.5610 to 1.563
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Gravedad específica 1.45
Fórmula lineal ClC6H3(F)NH2
Información de solubilidad Solubility in water: soluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 145.56
Porcentaje de pureza 97%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Chloro-5-fluoroaniline
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.