Learn More
3-Cloro-5-fluoroanilina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11431230
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11431230 1 g 1 g
11441230 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11431230 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26338.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 4863-91-6 | C6H5ClFN | 145.561 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4863-91-6
Fórmula molecular C6H5ClFN
Peso molecular (g/mol) 145.561
Número MDL MFCD03407962
Clave InChI LPIFAHAICWJMRR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pubchem2953, acmc-209kdj, 3-chloro-5-fluorobenzenamine, 5-chloro-3-fluorophenylamine, ksc493m9f, 3-chloro-5-fluoro-phenylamine, buttpark 44\01-96
PubChem CID 2734838
Nombre IUPAC 3-cloro-5-fluoroanilina
SMILES C1=C(C=C(C=C1F)Cl)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Chloro-5-fluoroaniline
Cantidad 1 g
Olor Characteristic
Índice de refracción 1.562-1.564
Número UN UN2810
Formula Weight (peso de la fórmula) 145.56
Porcentaje de pureza 97%