Learn More
3-Cloro-5-fluoro-4-metoxibenzonitrilo, 97 %
Código de producto. 11396789
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11396789 1 g 1 g
11306799 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11396789 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26291.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 886497-30-9
Fórmula molecular C8H5ClFNO
Peso molecular (g/mol) 185.58
Número MDL MFCD04115866
Clave InChI DMZLTRBVBZNQKR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzonitrile,3-chloro-5-fluoro-4-methoxy, 5-chloro-3-fluoro-4-methoxybenzenecarbonitrile
PubChem CID 3853570
Nombre IUPAC 3-cloro-5-fluoro-4-metoxibenzonitrilo
SMILES COC1=C(F)C=C(C=C1Cl)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Chloro-5-fluoro-4-methoxybenzonitrile
Punto de fusión 71°C to 73°C
Cantidad 1 g
Número UN UN3439
Formula Weight (peso de la fórmula) 185.59
Porcentaje de pureza 97%