Learn More
Ácido 3-cloro-5-fluoro-4-hidroxibenzoico, TRC
Código de producto. 30365299
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30365299 2.5 mg 2.50 miligramo
30353874 5 mg 5 miligramos
30355918 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30365299 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC3750532.5MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 455-57-2
Fórmula molecular C7H4O3FCl
Peso molecular (g/mol) 190.56
Nombre IUPAC Ácido 3-cloro-5-fluoro-4-hidroxibenzoico
SMILES OC(=O)c1cc(F)c(O)c(Cl)c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-chloro-5-fluoro-4-hydroxybenzoic Acid
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C7H4ClFO3/c8-4-1-3(7(11)12)2-5(9)6(4)10/h1-2,10H,(H,11,12)
Formula Weight (peso de la fórmula) 189.9833