Learn More
Ácido 3-cloro-5-fluoro-2-hidroxibenzoico, TRC
Código de producto. 30367609
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30367609 50 mg 50 miligramos
30352909 100 mg 100 miligramos
30364206 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30367609 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC37505850MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4068-62-6
Fórmula molecular C7H4O3FCl
Peso molecular (g/mol) 190.56
Nombre IUPAC 3-cloro-5-fluoro-2-hidroxibenzoico
SMILES OC(=O)c1cc(F)cc(Cl)c1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-chloro-5-fluoro-2-hydroxybenzoic Acid
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C7H4ClFO3/c8-5-2-3(9)1-4(6(5)10)7(11)12/h1-2,10H,(H,11,12)
Formula Weight (peso de la fórmula) 189.9833