Learn More
3-Cloro-5-(3-cloropropilo)-10,11-dihidro-5H-dibenz[b,f]azepina (>90%), TRC
Código de producto. 30351076
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30351076 1 g 1 g
30351077 500 mg 500 miligramos
30364481 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30351076 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC3650751G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 51551-41-8
Fórmula molecular C17 H17 Cl2 N
Peso molecular (g/mol) 306.23
Nombre IUPAC 2-cloro-11-(3-cloropropil)-5,6-dihidrobenzo[b][1]benzazepina
SMILES ClCCCN1c2ccccc2CCc3ccc(Cl)cc13
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Chloro-5-(3-chloropropyl)-10,11-dihydro-5H-dibenz[b,f]azep
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C17H17Cl2N/c18-10-3-11-20-16-5-2-1-4-13(16)6-7-14-8-9-15(19)12-17(14)20/h1-2,4-5,8-9,12H,3,6-7,10-11H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 305.0738