Learn More
3-Cloro-4-(trifluorometil)fenilacetonitrilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15487995
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15487995 250 mg 250 miligramos
15477995 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15487995 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H32116.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1000530-58-4
Fórmula molecular C9H5ClF3N
Peso molecular (g/mol) 219.591
Número MDL MFCD09924313
Clave InChI YJHNYZHRYHJFFK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-chloro-4-trifluoromethyl phenylacetonitrile, 2-3-chloro-4-trifluoromethyl phenyl acetonitrile, 2-3-chloro-4-trifluoromethyl phenyl ethanenitrile, 3-chloro-4-trifluoromethyl phenylacetonitrile, jrd
PubChem CID 57364531
Nombre IUPAC 2-[3-cloro-4-(trifluorometil)fenil]acetonitrilo
SMILES C1=CC(=C(C=C1CC#N)Cl)C(F)(F)F
Specifications
Nombre del producto químico o material 3-Chloro-4-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Índice de refracción 1.489
Cantidad 250 mg
Número UN UN3276
Formula Weight (peso de la fórmula) 219.59
Porcentaje de pureza 97%