Learn More
3-Cloro-4-(trifluorometilo)benzilamina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15414547
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15414547 5 g 5 g
15404547 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15414547 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H31883.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
Se utiliza como intermedio farmacéutico y como intermedio primario y secundario.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Sensible al aire. Almacenar en un lugar fresco y seco. Mantener alejado de los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 361393-93-3
Fórmula molecular C8H7ClF3N
Peso molecular (g/mol) 209.596
Número MDL MFCD04972759
Clave InChI GRCRXCBPWHSEOI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-chloro-4-trifluoromethyl benzylamine, 3-chloro-4-trifluoromethyl benzyl amine, 3-chloro-4-trifluoromethylbenzylamine, 3-chloro-4-trifluoromethyl-benzylamine, 3-chloro-4-trifluoromethyl phenyl methanamine, 1-3-chloro-4-trifluoromethyl phenyl methanamine, benzenemethanamine, 3-chloro-4-trifluoromethyl, pubchem4394, ksc575s7b
PubChem CID 23512744
Nombre IUPAC [3-cloro-4-(trifluorometil)fenil]metanamina
SMILES C1=CC(=C(C=C1CN)Cl)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzylamine
Cantidad 5 g
Número UN UN2735
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 209.6
Porcentaje de pureza 97%