Learn More
Bromuro de 3-cloro-4-(trifluorometil)bencilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15414907
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15414907 1 g 1 g
15424907 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15414907 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H32212.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 361393-92-2
Fórmula molecular C8H5BrClF3
Peso molecular (g/mol) 273.477
Número MDL MFCD11519327
Clave InChI DRGNXDDQVUFCEF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-chloro-4-trifluoromethyl benzyl bromide, 4-bromomethyl-2-chloro-1-trifluoromethyl benzene, 3-chloro-4-trifluoromethylbenzylbromide, 3-chloro-4-trifluoromethyl benzyl bromide, jrd, 4-bromomethyl-2-chloro-1-trifluoromethyl benzen, benzene, 4-bromomethyl-2-chloro-1-trifluoromethyl
PubChem CID 23512765
Nombre IUPAC 4-(bromometil)-2-cloro-1-(trifluorometil)benceno
SMILES C1=CC(=C(C=C1CBr)Cl)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Índice de refracción 1.5185
Cantidad 1 g
Número UN UN3265
Formula Weight (peso de la fórmula) 273.48
Porcentaje de pureza 97%