Learn More
Ácido 3-cloro-4-(trifluorometil)benzoico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15444717
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15444717 5 g 5 g
15434717 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15444717 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H32038.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 115754-20-6 | C8H4ClF3O2 | 224.56 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 115754-20-6
Fórmula molecular C8H4ClF3O2
Peso molecular (g/mol) 224.56
Número MDL MFCD04972755
Clave InChI UDXPRKSPAZWHQN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-chloro-4-trifluoromethyl benzoic acid, benzoic acid, 3-chloro-4-trifluoromethyl, 3-chloro-4-trifluoromethyl-benzoic acid, acmc-1c5tn, chloro-4-trifluoromethyl benzoic acid, 3-chloro-4-trifluoromethyl benzoic acid, jrd
PubChem CID 21180297
Nombre IUPAC ácido 3-cloro-4-(trifluorometil)benzoico
SMILES OC(=O)C1=CC(Cl)=C(C=C1)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
Punto de fusión 158°C to 161°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 224.57
Porcentaje de pureza 97%