Learn More
Ácido 3-cloro-4-(trifluorometil)bencenoborónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15470396
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15470396 250 mg 250 miligramos
15460396 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15470396 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H53120.MD
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 847756-88-1 | C7H5BClF3O2 | 224.37 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 847756-88-1
Fórmula molecular C7H5BClF3O2
Peso molecular (g/mol) 224.37
Número MDL MFCD03788417
Clave InChI OCHKTAGGJMWISO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-chloro-4-trifluoromethyl phenylboronic acid, 3-chloro-4-trifluoromethylphenylboronic acid, 3-chloro-4-trifluoromethyl benzeneboronic acid, 3-chloro-4-trifluoromethyl phenyl boronic acid, 4-borono-2-chlorobenzotrifluoride, boronic acid, 3-chloro-4-trifluoromethyl phenyl, pubchem23707, acmc-209pwg
PubChem CID 3772958
Nombre IUPAC ácido [3-cloro-4-(trifluorometil)fenil]borónico
SMILES B(C1=CC(=C(C=C1)C(F)(F)F)Cl)(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid
Punto de fusión 206°C to 212°C
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 224.38
Porcentaje de pureza 97%