Learn More
3'-Cloro-4'-(trifluorometoxi)acetofenona, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15468338
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15468338 5 g 5 g
15426766 250 mg 250 miligramos
15458338 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15468338 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H61768.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
La 3′-cloro-4′-(trifluorometoxi)acetofenona se utiliza como intermedio en la síntesis química orgánica.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 129604-27-9
Fórmula molecular C9H6ClF3O2
Peso molecular (g/mol) 238.59
Número MDL MFCD12545820
Clave InChI BUSQQCHYIYPNTO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-3-chloro-4-trifluoromethoxy phenyl ethanone, 3-chloro-4-trifluoromethoxy acetophenone, 3'-chloro-4'-trifluoromethoxyacetophenone, 3'-chloro-4'-trifluoromethoxy acetophenone, intermediates-zcf02001, ethanone, 1-3-chloro-4-trifluoromethoxy phenyl, 1-3-chloro-4-trifluoromethoxy phenyl ethan-1-one
PubChem CID 14793273
Nombre IUPAC 1-[3-cloro-4-(trifluorometoxi)fenil]etanona
SMILES CC(=O)C1=CC(=C(C=C1)OC(F)(F)F)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3'-Chloro-4'-(trifluoromethoxy)acetophenone
Color Incolora
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 238.59
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido