Learn More
3-Cloro-4-piridinacarboxaldehído, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10294724 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10294724 5 g Frasco de vidrio 5 g
10011754 1 g Frasco de vidrio 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10294724 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 426550050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 72990-37-5 | C6H4ClNO | 141.56 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 72990-37-5
Fórmula molecular C6H4ClNO
Peso molecular (g/mol) 141.56
Número MDL MFCD06200712
Clave InChI ZVGDKOQPJCOCLI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-chloroisonicotinaldehyde, 3-chloropyridine-4-carboxaldehyde, 3-chloro-4-pyridinecarboxaldehyde, 3-chloro-4-pyridinecarbaldehyde, 3-chloro-pyridine-4-carbaldehyde, 3-chloro-4-formylpyridine, 4-pyridinecarboxaldehyde, 3-chloro, acmc-1bgrb, ksc377a6f
PubChem CID 2762995
Nombre IUPAC 3-cloropiridina-4-carbaldehído
SMILES C1=CN=CC(=C1C=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Chloro-4-pyridinecarboxaldehyde
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 67°C to 68°C
Color Blanco a amarillo
Punto de ebullición 225°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 141.56
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Chloro-4-pyridinecarboxaldehyde
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.