Learn More
3-Cloro-4-(pentafluoroetil)piridina, 96 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Chloro-4-(pentafluoroethyl)pyridine |
| CAS | 1816286-90-4 |
| Color | Amarillo |
| Fórmula molecular | C7H3ClF5N |
| Cantidad | 100 mg |
| Clave InChI | RMNYIIRMELWLLC-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | C1=CN=CC(=C1C(C(F)(F)F)(F)F)Cl |
| Nombre IUPAC | 3-cloro-4-(1,1,2,2,2-pentafluoroetil)piridina |
| Peso molecular (g/mol) | 231.55 |
| PubChem CID | 99728614 |
| Mostrar más |