Learn More
3-Cloro-4-nitrobenzotrifluoruro, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11412030
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11412030 2.5 g 2.50 g
11402030 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11412030 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H28388.27
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 402-11-9
Fórmula molecular C7H3ClF3NO2
Peso molecular (g/mol) 225.551
Número MDL MFCD00272564
Clave InChI CZWWSPDHNLAYRJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloro-1-nitro-4-trifluoromethyl benzene, 3-chloro-4-nitrobenzotrifluoride, benzene, 2-chloro-1-nitro-4-trifluoromethyl, 2-chloro-4-trifluoromethyl nitrobenzene, pubchem4853, acmc-209jbx, ksc582m6h, 3-nitro-4-chlorbenzotrifluorid, 2-chloro-4-trifluoromethyl-1-nitrobenzene
PubChem CID 164594
Nombre IUPAC 2-cloro-1-nitro-4-(trifluorometil)benceno
SMILES C1=CC(=C(C=C1C(F)(F)F)Cl)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Chloro-4-nitrobenzotrifluoride
Punto de ebullición 54°C (0.4 mmHg)
Cantidad 2.5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 225.55
Porcentaje de pureza 95%