Learn More
3-Cloro-4-nitroanilina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11314666
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11314666 1 g 1 g
11304666 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11314666 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H32581.03
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 825-41-2 | C6H5ClN2O2 | 172.568 g/mol
3-Chloro-4-nitroaniline is used as a pharmaceutical and medical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 3-cloro-4-nitroanilina se utiliza como producto intermedio farmacéutico y médico.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Mantener en un recipiente bien sellado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 825-41-2
Fórmula molecular C6H5ClN2O2
Peso molecular (g/mol) 172.568
Número MDL MFCD00085922
Clave InChI LDSIOPGMLLPSSR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzenamine, 3-chloro-4-nitro, aniline, 3-chloro-4-nitro, 3-chlor-4-nitroanilin, 3-chloro-4-nitrobenzenamine, zlchem 908, pubchem9594, acmc-209ppd, 2-chloro-4-aminonitrobenzene, 4-amino-2-chloronitrobenzene, 3-chloro-4-nitro-phenylamine
PubChem CID 69996
Nombre IUPAC 3-cloro-4-nitroanilina
SMILES C1=CC(=C(C=C1N)Cl)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Chloro-4-nitroaniline
Punto de fusión 157°C to 161°C
Cantidad 1 g
Número UN UN2811
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.57
Porcentaje de pureza 95%