Learn More
3-cloro-4-bromuro de metilfenilmagnesio, 0,50 M en 2-MeTHF, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15490726
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15490726 100 mL 100 ml
1 options
Código de producto. 15490726 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H54075.AE
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Solubilidad
Reacciona con el agua.
Notas
Sensible al aire y a la humedad. Almacenar en gas inerte. Almacenar lejos de agentes oxidantes, aire y agua/humedad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Chloro-4-methylphenylmagnesium bromide
CAS 515158-85-7
Cantidad 100 mL
Fórmula molecular C7H6BrClMg
Número MDL MFCD11553191
Número UN UN2924
Sinónimo 3-chloro-4-methylphenylmagnesium bromide, magnesium, bromo 3-chloro-4-methylphenyl, 3-chloro-4-methylphenylmagnesium bromide, 0.50 m in 2-methf, grignard reagent
Información de solubilidad Reacts with water.
Clave InChI MYJXIKNUSSYMAS-UHFFFAOYSA-M
SMILES CC1=CC=C([Mg]Br)C=C1Cl
Nombre IUPAC magnesio;1-cloro-2-metilbenceno-5-uro;bromuro
Peso molecular (g/mol) 229.78
PubChem CID 24807894
Formula Weight (peso de la fórmula) 229.79
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0,50 M en 2-MeTHF