Learn More
3-Cloro-4-metilfenil isocianato, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11985681 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
5 GR
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11985681 5 g Frasco de vidrio 5 GR
1 options
Código de producto. 11985681 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 390430050
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Chloro-4-methylphenyl isocyanate
Punto de fusión 23.0°C
CAS 28479-22-3
% mín. CAS 97.5
Color De incoloro a amarillo
% máx. CAS 100.0
Densidad 1.2300g/mL
Cantidad 5 g
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Forma física Líquido o sólido de baja fusión
Índice de refracción 1.5560 to 1.5580 (20°C, 589nm)
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Gravedad específica 1.23
Fórmula molecular C8H6ClNO
Número MDL MFCD00013858
Sinónimo 3-chloro-4-methylphenyl isocyanate, 3-chloro-4-methylphenylisocyanate, benzene, 2-chloro-4-isocyanato-1-methyl, 3-chloro-p-tolyl isocyanate, isocyanic acid 3-chloro-4-methylphenyl ester, 3-chloro-4-methyl phenyl isocyanate, acmc-1ar7g, 3-chlor-4-methylphenylisocyanat, 2-chloro-4-isocyanato toluene, 3-chloro-4-methylphenyl isocyanate un2236 poison
Punto de ebullición 225.0°C
Información de solubilidad Solubility in water: decomposes
Clave InChI UKTKKMZDESVUEE-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CC=C(C=C1Cl)N=C=O
Nombre IUPAC 2-cloro-4-isocianato-1-metilbenceno
Peso molecular (g/mol) 167.59
PubChem CID 62832
Formula Weight (peso de la fórmula) 167.59
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Chloro-4-methylphenyl isocyanate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.