Learn More
3-Cloro-4-metilfenilo isocianato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11358595
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11358595 25 g 25 g
11338595 1 g 1 g
11348595 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11358595 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L12064.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 28479-22-3 | C8H6ClNO | 167.59 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 28479-22-3
Fórmula molecular C8H6ClNO
Peso molecular (g/mol) 167.59
Número MDL MFCD00013858
Clave InChI UKTKKMZDESVUEE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-chloro-4-methylphenyl isocyanate, 3-chloro-4-methylphenylisocyanate, benzene, 2-chloro-4-isocyanato-1-methyl, 3-chloro-p-tolyl isocyanate, isocyanic acid 3-chloro-4-methylphenyl ester, 3-chloro-4-methyl phenyl isocyanate, acmc-1ar7g, 3-chlor-4-methylphenylisocyanat, 2-chloro-4-isocyanato toluene, 3-chloro-4-methylphenyl isocyanate un2236 poison
PubChem CID 62832
Nombre IUPAC 2-cloro-4-isocianato-1-metilbenceno
SMILES CC1=CC=C(C=C1Cl)N=C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Chloro-4-methylphenyl isocyanate
Punto de fusión 20°C to 24°C
Densidad 1.224
Cantidad 25 g
Índice de refracción 1.556
Número UN UN2236
Beilstein 2690771
Punto de ebullición 225°C
Formula Weight (peso de la fórmula) 167.6
Porcentaje de pureza 98%