Learn More
3-Cloro-4-metilfenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11377179
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11377179 5 g 5 g
11387179 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11377179 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27385.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 29-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 615-62-3 | Molecular Formula: C7H7ClO | Molecular Weight: 142.58 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 615-62-3
Fórmula molecular C7H7ClO
Peso molecular (g/mol) 142.58
Número MDL MFCD00060319
Clave InChI VQZRLBWPEHFGCD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo phenol, 3-chloro-4-methyl, 3-chloro-p-cresol, p-cresol, 3-chloro, 3-chloro-4-methyl-phenol, acmc-20aibl, pubchem3671, 2-chloro-4-hydroxytoluene, phenol,3-chloro-4-methyl, p-cresol, 3-chloro-8ci, 3-chloro-4-methylphenol
PubChem CID 14853
Nombre IUPAC 3-cloro-4-metilfenol
SMILES CC1=CC=C(O)C=C1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Chloro-4-methylphenol
Punto de fusión 51°C to 53°C
Punto de ebullición 228°C
Cantidad 5 g
Número UN UN3437
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.59
Porcentaje de pureza 97%