Learn More
3-Cloro-4-metilbencilamina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10009661
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10009661 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10019661 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10009661 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor TL00917DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 67952-93-6
Fórmula molecular C8H10ClN
Peso molecular (g/mol) 155.625
Número MDL MFCD00014816
Clave InChI MXIGALIASISPNU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-chloro-4-methylbenzylamine, 3-chloro-4-methylphenyl methanamine, 1-3-chloro-4-methylphenyl methanamine, benzenemethanamine, 3-chloro-4-methyl, 3-chloro-4-methyl benzylamine, 3-chloro-4-methylphenyl methylamine, 3-chloro-4-methyl-benzylamine, rarechem al bw 1348, 4-aminomethyl-2-chlorotoluene, 3-chloro-4-methylbenzenemethanamine
PubChem CID 106225
Nombre IUPAC (3-cloro-4-metilfenil)metanamina
SMILES CC1=C(C=C(C=C1)CN)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-chloro-4-methylbenzylamine
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 155.63
Porcentaje de pureza 97%