Learn More
Alcohol 3-cloro-4-metilbencílico, téc., mezcla de isómeros, Thermo Scientific™
Código de producto. 11310478
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11310478 5 g 5 g
11300478 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11310478 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 043819.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 39652-32-9
Fórmula molecular C8H9ClO
Peso molecular (g/mol) 156.61
Número MDL MFCD00016863
Clave InChI NLRJZTGNCBMNKS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 123486
Nombre IUPAC (3-cloro-4-metilfenil)metanol
SMILES CC1=CC=C(CO)C=C1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Chloro-4-methylbenzyl alcohol
Nombre de nota Mixture of isomers
Cantidad 5 g
Sinónimo 3-chloro-4-methylbenzyl alcohol, 3-chloro-4-methylphenyl methanol, benzenemethanol, 3-chloro-4-methyl, 3-chloro-4-methylphenyl methan-1-ol, 3-chloro-4-methylbenzyl pound inverted question markalcohol, 3-chloro-4-methylbenzylalcohol, pubchem23926, acmc-20an6l, benzenemethanol,3-chloro-4-methyl, 3-chloro-4-methylphenyl methanol #
Formula Weight (peso de la fórmula) 156.61
Grado Técnico
Forma física Líquido