Learn More
Ácido 3-cloro-4-metilbenzoico, TRC
Código de producto. 30357264
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30357264 100 mg 100 miligramos
30361395 500 mg -
30356710 250 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30357264 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC587595100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5162-82-3
Fórmula molecular C8H7ClO2
Peso molecular (g/mol) 170.59
Nombre IUPAC ácido 3-cloro-4-metilbenzoico
SMILES Cc1ccc(cc1Cl)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Chloro-4-methylbenzoic acid
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H7ClO2/c1-5-2-3-6(8(10)11)4-7(5)9/h2-4H,1H3,(H,10,11)
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.0135