Learn More
3-chloro-4-methylbenzoic acid, 97%, Thermo Scientific™
Código de producto. 10170752
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10170752 1 g 1 g
10036614 5 g 5 g
10009631 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10170752 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor TL00693DA
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 5162-82-3
Fórmula molecular C8H7ClO2
Peso molecular (g/mol) 170.592
Número MDL MFCD00045841
Clave InChI SDKUOEOJAXGCLU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-chloro-p-toluic acid, p-toluic acid, 3-chloro, benzoic acid, 3-chloro-4-methyl, 3-chloro-4-methyl-benzoic acid, 3-chloro-4-methyl benzoic acid, pubchem4569, acmc-1ayqf, 4-09-00-01743 beilstein handbook reference, ksc272s4h, 3-chloro,4-methylbenzoic acid
PubChem CID 78840
Nombre IUPAC ácido 3-cloro-4-metilbenzoico
SMILES CC1=C(C=C(C=C1)C(=O)O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-chloro-4-methylbenzoic acid
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.59
Porcentaje de pureza 97%