Learn More
Ácido 3-cloro-4-metilbenzoico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11494737
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11494737 25 g 25 g
11474737 1 g 1 g
11484737 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11494737 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21228.14
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5162-82-3
Fórmula molecular C8H7ClO2
Peso molecular (g/mol) 170.592
Número MDL MFCD00045841
Clave InChI SDKUOEOJAXGCLU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-chloro-p-toluic acid, p-toluic acid, 3-chloro, benzoic acid, 3-chloro-4-methyl, 3-chloro-4-methyl-benzoic acid, 3-chloro-4-methyl benzoic acid, pubchem4569, acmc-1ayqf, 4-09-00-01743 beilstein handbook reference, ksc272s4h, 3-chloro,4-methylbenzoic acid
PubChem CID 78840
Nombre IUPAC ácido 3-cloro-4-metilbenzoico
SMILES CC1=C(C=C(C=C1)C(=O)O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Chloro-4-methylbenzoic acid
Punto de fusión 198°C to 200°C
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.6
Porcentaje de pureza 97%