Learn More
Cloruro de 3-cloro-4-metilbencenosulfonilo, 99 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11339905
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11339905 1 g 1 g
11349905 5 g 5 g
11359905 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11339905 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L19886.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 42413-03-6
Fórmula molecular C7H6Cl2O2S
Peso molecular (g/mol) 225.083
Número MDL MFCD00203987
Clave InChI GNYVVCRRZRVBDD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-chloro-4-methylbenzene-1-sulfonyl chloride, 3-chloro-4-methylbenzenesulphonyl chloride, pubchem5098, acmc-209jpd, 2-chloro-p-toluenesulfonyl chloride, chloro 3-chloro-4-methylphenyl sulfone, 3-chloro-4-methylbenzenesulphonylchloride, 3-chloro-4-methylbenzensulfonyl chloride, 3-chloro-4-methylphenylsulfonyl chloride, 2-chloro-toluene-4-sulfonic acid chloride
PubChem CID 259744
Nombre IUPAC cloruro de 3-cloro-4-metilbencenosulfonilo
SMILES CC1=C(C=C(C=C1)S(=O)(=O)Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Chloro-4-methylbenzenesulfonyl chloride
Punto de fusión 34°C to 38°C
Punto de ebullición 155°C to 156°C (19 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 1 g
Número UN UN3261
Beilstein 2364094
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 225.09
Porcentaje de pureza 99%