Learn More
Ácido 3-cloro-4-metilbencenoborónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11357649
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11357649 1 g 1 g
11367649 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11357649 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H28288.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 175883-63-3 | C7H8BClO2 | 170.40 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 175883-63-3
Fórmula molecular C7H8BClO2
Peso molecular (g/mol) 170.40
Número MDL MFCD04039010
Clave InChI YTJUYWRCAZWVSX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-chloro-4-methylphenyl boronic acid, 3-chloro-4-methylbenzeneboronic acid, 3-chloro-4-methylphenylboronicacid, 3-chloro-p-tolylboronic acid, boronic acid, 3-chloro-4-methylphenyl, pubchem5132, 3-chloro-4-methyl-phenyl boronic acid, acmc-209eaq, ksc489k9f, 3-chloro-4-methylphenyl-boronic acid
PubChem CID 3854610
Nombre IUPAC Ácido (3-cloro-4-metilfenil)borónico
SMILES CC1=CC=C(C=C1Cl)B(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Chloro-4-methylbenzeneboronic acid
Punto de fusión 224°C to 230°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.4
Porcentaje de pureza 97%