Learn More
Cloruro de 3-cloro-4-metilbenceno-1-sulfonilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10671313
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10671313 1 g 1 g
10475142 10 g 10 g
10642305 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10671313 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor TL00685DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
CAS 42413-03-6
Fórmula molecular C7H6Cl2O2S
Peso molecular (g/mol) 225.083
Número MDL MFCD00203987
Clave InChI GNYVVCRRZRVBDD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-chloro-4-methylbenzene-1-sulfonyl chloride, 3-chloro-4-methylbenzenesulphonyl chloride, pubchem5098, acmc-209jpd, 2-chloro-p-toluenesulfonyl chloride, chloro 3-chloro-4-methylphenyl sulfone, 3-chloro-4-methylbenzenesulphonylchloride, 3-chloro-4-methylbenzensulfonyl chloride, 3-chloro-4-methylphenylsulfonyl chloride, 2-chloro-toluene-4-sulfonic acid chloride
PubChem CID 259744
Nombre IUPAC cloruro de 3-cloro-4-metilbencenosulfonilo
SMILES CC1=C(C=C(C=C1)S(=O)(=O)Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Chloro-4-methylbenzene-1-sulfonyl chloride
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 225.09
Porcentaje de pureza 97%