Learn More
Cloruro de 3-cloro-4-metilbenceno-1-sulfonilo, 97 %, Thermo Scientific™
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Chloro-4-methylbenzene-1-sulfonyl chloride |
| % mín. CAS | 97.0 |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
| Cantidad | 25 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 225.09 |
| Porcentaje de pureza | 97% |